Print…
Dodecil sulfato de sódio ≥97.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
I0352-25G I0352-500G I0352-100G
TCIAI0352-25GEA 16 EUR
TCIAI0352-25G TCIAI0352-500G TCIAI0352-100G
Dodecil sulfato de sódio ≥97.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Ponto de Fusão: 207°C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70133d1a576563b95828e0ed37231b08216ed2af&vid=0596d7502d61df67d5e9e3d5cf2392e080493266&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.070
Solubility in Water almost transparency