Print…
1-Iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Propyl iodide
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0068-25G I0068-500G I0068-100G
TCIAI0068-25GEA 66 EUR
TCIAI0068-25G TCIAI0068-500G TCIAI0068-100G
1-Iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizada
1-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001095
Número CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07862
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2355784bd416f7570ee096c5fbb9eb84620cb24f&vid=33df6068363349f90fc01f705038506bcf671ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %