Print…
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0085-25ML C0085-500ML
TCIAC0085-25MLEA 16 EUR
TCIAC0085-25ML TCIAC0085-500ML
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₄H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: < –73 °C
Densidade: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000948
Número CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3456a638f937acc34d8950c7ca993bd8e12efd5&vid=e3c6928f09dbdee1f57eee7558fe9e92d08a95d7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %