Print…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0169-25ML C0169-500ML C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA 18 EUR
TCIAC0169-25ML TCIAC0169-500ML TCIAC0169-100ML
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 185°C
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002870
Número CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aef7e5d0490dbe29eeac385809f2053ef4b2a37&vid=23112b62472f8a40b58d45e8bc700a15b2b79e44&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %