Print…
Melissic acid ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0595-1G M0595-100MG M0595-5G
TCIAM0595-1GEA 217 EUR
TCIAM0595-1G TCIAM0595-100MG TCIAM0595-5G
Melissic acid ≥95.0% (por GC)
Melissic acid
Fórmula: C₃₀H₆₀O₂
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002813
Número CAS: 506-50-3
EINECS: 208-042-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=658f8e2041c81e214ff64bd63b073744f7cb92e8&vid=64f9f6cf773555f780d5702aa3c9fdcbd257e3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C