Print…
3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M0735-25G M0735-5G
TCIAM0735-25GEA 86 EUR
TCIAM0735-25G TCIAM0735-5G
3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (por GC)
3-(Methylthio)-1-propanol
Fórmula: C₄H₁₀OS
Ponto de ebulição: 136°C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00036560
Número CAS: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&vid=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %