Print…
3,3'-Diaminobenzidina (DAB) ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamina
D3756-1G D3756-5G
TCIAD3756-1GEA 16 EUR
TCIAD3756-1G TCIAD3756-5G
3,3'-Diaminobenzidina (DAB) ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
3,3'-Diaminobenzidina
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄
Peso Molecular: 214.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007725
Número CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccfb33f1daa3428fc9becddaa33e9f70fcdd5fe6&vid=efac03bb94ef3767610c7242f336f8d22432f0dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test