Print…
(±)-4-Vinylcyclohexene ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
V0023-25ML V0023-100ML
TCIAV0023-25MLEA 24 EUR
TCIAV0023-25ML TCIAV0023-100ML
(±)-4-Vinylcyclohexene ≥95.0% (por GC) estabilizado
(±)-4-Vinylcyclohexene
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: –108,7 °C
Densidade: 0,8303 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001576
Número CAS: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01165b3d62f5b89f1a829f1fcc8f3566580173fd&vid=108b70c82cf423a40f8fd77e0596f9af4484fdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %