Print…
Iodo ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0604-25G I0604-500G
TCIAI0604-25GEA 22 EUR
TCIAI0604-25G TCIAI0604-500G
Iodo ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iodo
Fórmula: I₂
Ponto de ebulição: 184,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114°C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011355
Número CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ad8a29196f0b4f7e8bc4b2c5a31d4ccae809a81&vid=5647cb2397f853e7bdf732d4e548f0313a5a2ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %