Print…
Tritylium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
T1173-25G T1173-5G
TCIAT1173-25GEA 105 EUR
TCIAT1173-25G TCIAT1173-5G
Tritylium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tritylium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₉H₁₅BF₄
Peso Molecular: 330.13 g/mol
Ponto de Fusão: 202°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013120
Número CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&vid=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %