Print…
Acrilonitrilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0146-25ML A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA 16 EUR
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Acrilonitrilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Acrilonitrilo
Fórmula: C₃H₃N
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Fusão: –84°C
Densidade: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –6°C
Número MDL : MFCD00001927
Número CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 14,00131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&vid=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %