Print…
2-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
T1772-1G T1772-25G T1772-5G
TCIAT1772-1GEA 18 EUR
TCIAT1772-1G TCIAT1772-25G TCIAT1772-5G
2-Thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₂S
Ponto de Fusão: 146…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151850
Número CAS: 6165-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6271500781c52d87300bac0ae6ac95a9270ff207&vid=6271500781c52d87300bac0ae6ac95a9270ff207&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 116.0 %