Print…
4-Bromostyrene ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-vinylbenzene
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B1980-25G B1980-5G
TCIAB1980-25GEA 165 EUR
TCIAB1980-25G TCIAB1980-5G
4-Bromostyrene ≥95.0% (por GC) estabilizada
4-Bromostyrene
Fórmula: C₈H₇Br
Ponto de ebulição: 81°C
Ponto de Fusão: 4,5 °C
Densidade: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000110
Número CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&vid=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %