Print…
Tris(dimethylamino)phosphine ≥96.0% (por GC) (may contain precipitate)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
T1317-25ML T1317-250ML
TCIAT1317-25MLEA 156 EUR
TCIAT1317-25ML TCIAT1317-250ML
Tris(dimethylamino)phosphine ≥96.0% (por GC) (may contain precipitate)
Tris(dimethylamino)phosphine
Fórmula: C₆H₁₈N₃P
Peso Molecular: 163.2 g/mol
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Fusão: -44
Ponto de Inflamação: 26°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008301
Número CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&vid=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %