Print…
Tetramethylammonium tetrahydroborate ≥90.0% (por análise titulométrica) reagente redutor
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tetramethylammonium tetrahydridoborate, Tetramethylammonium borohydride
T0852-25G T0852-5G
TCIAT0852-25GEA 80 EUR
TCIAT0852-25G TCIAT0852-5G
Tetramethylammonium tetrahydroborate ≥90.0% (por análise titulométrica) reagente redutor
Tetramethylammonium tetrahydroborate
Fórmula: C₄H₁₆BN
Peso Molecular: 88.99 g/mol
Número MDL : MFCD00011778
Número CAS: 16883-45-7
EINECS: 240-917-5
UN: 3131
ADR: 4.3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b947ebd6c161e9aa250ef4dd8f4171384474d9a5&vid=9c5c6f73854d00a6a724ef6d62ccc2be8fe26b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %
Solubility in Water almost transparency