Print…
Tetrabutylammonium tetrahydroborate ≥96.0% (por análise titulométrica) reagente redutor
Fornecedor: TCI
Perigo
T0917-25G T0917-5G
TCIAT0917-25GEA 119 EUR
TCIAT0917-25G TCIAT0917-5G
Tetrabutylammonium tetrahydroborate ≥96.0% (por análise titulométrica) reagente redutor
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Fórmula: C₁₆H₄₀BN
Ponto de Fusão: 126°C
Número MDL : MFCD00012035
Número CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5e42f005e030ef2df50693950dcd5fb352f0c60&vid=48afed30cb3ed0307ec7ebe8868010fca582e2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %