Print…

Pentyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Pentylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid Amyl Ester, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester, Pentyl parahydroxybenzoate, Pentyl 4-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid Pentyl Ester, Amyl 4-Hydroxybenzoate, Amylparaben, n-Pentyl 4-hydroxybenzoate

H0208-10G H0208-25G
TCIAH0208-10GEA 44 EUR
TCIAH0208-10G TCIAH0208-25G
Pentyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Pentyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016479
Número CAS: 6521-29-5
EINECS: 229-408-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=169ebc8b5b1412aab1523d32d47453b732b136e7&vid=169ebc8b5b1412aab1523d32d47453b732b136e7&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR