Print…
Monobenzona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
B1104-25G B1104-500G B1104-100G
TCIAB1104-25GEA 26 EUR
TCIAB1104-25G TCIAB1104-500G TCIAB1104-100G
Monobenzona ≥99.0% (por GC)
Monobenzona
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117,9…121.5 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002333
Número CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,06248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&vid=1a6ab75fca7252429e61470f19592d362e786610&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency