Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para sal fundido
Fornecedor: TCI
Atenção
E0490-25G E0490-250G E0490-5G
TCIAE0490-25GEA 53 EUR
TCIAE0490-25G TCIAE0490-250G TCIAE0490-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para sal fundido
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClN₂
Ponto de Fusão: 84°C
Densidade: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 186 °C
Número MDL : MFCD00074843
Número CAS: 65039-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c46c9dfe7cfdd94c57aea649b735b188ea72a2a3&vid=cc0755386a6dec74115de8b54a3910bb02035675&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency