Print…

Phthalaldehyde ≥99.0% (por GC) para rotulagem HPLC

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde

P0280-100G P0280-25G P0280-5G
TCIAP0280-100GEA 302 EUR
TCIAP0280-100G TCIAP0280-25G TCIAP0280-5G
Phthalaldehyde ≥99.0% (por GC) para rotulagem HPLC
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4363edc3c76dd8d8d563ba70bd86f7102f83c951&vid=616d154019da07ffbee742061fa3b36b2d91169d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization to pass test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR