Print…
Tricarballylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0490-25G P0490-100G
TCIAP0490-25GEA 92 EUR
TCIAP0490-25G TCIAP0490-100G
Tricarballylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tricarballylic acid
Fórmula: C₆H₈O₆
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002723
Número CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 14,09622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdd3c56040008cb679d8aff9115581d5c13ed96&vid=4fdd3c56040008cb679d8aff9115581d5c13ed96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency