Print…
3-Brompropylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
B1263-25G B1263-500G B1263-100G
TCIAB1263-25GEA 23 EUR
TCIAB1263-25G TCIAB1263-500G TCIAB1263-100G
3-Brompropylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Brompropylamine hydrobromide
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 173…174 °C
Número MDL : MFCD00012912
Número CAS: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&vid=aab9bb0f7da6b6725d00a9a7afd7c83aff8b0627&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency