Print…
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0674-25G T0674-500G
TCIAT0674-25GEA 16 EUR
TCIAT0674-25G TCIAT0674-500G
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
Fórmula: C₉H₁₅N₃O₆
Ponto de ebulição: 527 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Número MDL : MFCD00003549
Número CAS: 839-90-7
EINECS: 212-660-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1932d689a9df4335be6ada56bdaac62bbbe3b205&vid=1932d689a9df4335be6ada56bdaac62bbbe3b205&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency