Print…
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
P0940-25G P0940-500G
TCIAP0940-25GEA 26 EUR
TCIAP0940-25G TCIAP0940-500G
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00006130
Número CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 14,08970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77e42f53f1e964a259ba4ac0d75f8f0d5a4292c8&vid=77e42f53f1e964a259ba4ac0d75f8f0d5a4292c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency