Print…
Iron(III) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
I0079-25G I0079-500G I0079-100G
TCIAI0079-25GEA 16 EUR
TCIAI0079-25G TCIAI0079-500G TCIAI0079-100G
Iron(III) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iron(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁FeO₆
Peso Molecular: 353.18 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Número MDL : MFCD00000020
Número CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&vid=4d417943775d10556d56627005a2062df8d24c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency