Print…
Manganese(III) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
M0043-25G M0043-500G M0043-100G
TCIAM0043-25GEA 30 EUR
TCIAM0043-25G TCIAM0043-500G TCIAM0043-100G
Manganese(III) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Manganese(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁MnO₆
Peso Molecular: 352.27 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Número MDL : MFCD00000023
Número CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f789d7a32393827116e889f1d451fd9034580747&vid=f789d7a32393827116e889f1d451fd9034580747&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute HCl almost transparency