Print…
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1062-25G B1062-5G
TCIAB1062-25GEA 115 EUR
TCIAB1062-25G TCIAB1062-5G
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a ≥98.0% (por GC)
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₇H₇FO₂S
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007424
Número CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&vid=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C