Toluene-α-sulphonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
B0441-25G
B0441-100G
TCIAB0441-25GEA
78
EUR
TCIAB0441-25G
TCIAB0441-100G
Toluene-α-sulphonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Toluene-α-sulphonyl chloride
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Ponto de ebulição: 120°C Ponto de Fusão: 90…93 °C |
Número MDL :
MFCD00007455 Número CAS: 1939-99-7 EINECS: 217-717-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |