Print…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 16 EUR
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (por GC)
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 80°C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063238
Número CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %