Print…
Tetrapropylammonium hydroxide 10% em água
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: IPC-TPA-OH
T0964-25ML T0964-500ML T0964-100ML
TCIAT0964-25MLEA 16 EUR
TCIAT0964-25ML TCIAT0964-500ML TCIAT0964-100ML
Tetrapropylammonium hydroxide 10% em água
Tetrapropylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₂H₂₉NO
Peso Molecular: 203.37 g/mol
Densidade: 1.012
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009360
Número CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a78e6fedce2f127a27b9315a6ad46bb59557726&vid=cd6801feb0817a587361000a6f7f8a3d78e060ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%