Print…
2-Iodopyridine ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with Na₂S₂O₃
I0533-25G I0533-5G
TCIAI0533-25GEA 208 EUR
TCIAI0533-25G TCIAI0533-5G
2-Iodopyridine ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodopyridine
Fórmula: C₅H₄IN
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Densidade: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00464928
Número CAS: 5029-67-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %