Print…
1,3,5,7-Cyclooctatetraene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C0505-1ML C0505-5ML
TCIAC0505-1MLEA 38 EUR
TCIAC0505-1ML TCIAC0505-5ML
1,3,5,7-Cyclooctatetraene ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Fórmula: C₈H₈
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004161
Número CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&vid=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %