Print…
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D0675-10G D0675-25G
TCIAD0675-10GEA 77 EUR
TCIAD0675-10G TCIAD0675-25G
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2-(dimethylamino)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.22 g/mol
Ponto de ebulição: 131°C
Ponto de Inflamação: 122°C
Número MDL : MFCD00025858
Número CAS: 10072-05-6
EINECS: 233-202-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&vid=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %