Print…
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida ≥95.0% (por GC) para esterificação
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
D1294-25ML D1294-5ML
TCIAD1294-25MLEA 53 EUR
TCIAD1294-25ML TCIAD1294-5ML
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida ≥95.0% (por GC) para esterificação
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida
Fórmula: C₇H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 22°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009227
Número CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae855a2459b1086c9ec0653e39cf0f00019f543b&vid=1d20b376e4ac78f98748593a221840fa95608c95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %