Print…
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) agente trimetilsililante
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
T0871-250G T0871-5G T0871-25G
TCIAT0871-250GEA 283 EUR
TCIAT0871-250G TCIAT0871-5G TCIAT0871-25G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica) agente trimetilsililante
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₄H₉F₃O₃SSi
Peso Molecular: 222.26 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00000406
Número CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d45c4ac37905793fde3bf29ebe466dbbf2ba72f&vid=7744031d398cb6996fa2f65a9c68c906ab751f61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %