Print…
Adipohydrazide ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Adipyl hydrazide
A0170-25G A0170-250G
TCIAA0170-25GEA 17 EUR
TCIAA0170-25G TCIAA0170-250G
Adipohydrazide ≥99.0% (por HPLC)
Adipohydrazide
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007614
Número CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&vid=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency