Print…
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0473-25G C0473-500G C0473-100G
TCIAC0473-25GEA 41 EUR
TCIAC0473-25G TCIAC0473-500G TCIAC0473-100G
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Ponto de Fusão: 216°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149243
Número CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e050ef9e8ec5bc313b73496e3c38269baebaa2&vid=07e050ef9e8ec5bc313b73496e3c38269baebaa2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %