Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% em água
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
B0414-25G B0414-500G
TCIAB0414-25GEA 16 EUR
TCIAB0414-25G TCIAB0414-500G
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% em água
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050250
Número CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f05fb34530410e60259100ac06710026903603&vid=846e9d9b588e1d5fafc5feacfe6443dcd6154a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 50.0 to 55.0 w/w%