Print…
Ácido sórbico ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
S0856-25G S0856-5G
TCIAS0856-25GEA 28 EUR
TCIAS0856-25G TCIAS0856-5G
Ácido sórbico ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Ácido sórbico
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002703
Número CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9823a28d1c0ff90f460f08f1e5f9460d6ccede55&vid=252f6a27b7c70c0b9389b0833cdcf7fb0b677f57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test