Print…
Hidróxido de tetrametilamónio ∼25% water
Fornecedor: TCI
Perigo
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 16 EUR
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Hidróxido de tetrametilamónio ∼25% water
Hidróxido de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₃NO
Peso Molecular: 91.15 g/mol
Densidade: 1.016
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008280
Número CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%