Print…
Tetrabutylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
I0366-25G I0366-5G
TCIAI0366-25GEA 135 EUR
TCIAI0366-25G TCIAI0366-5G
Tetrabutylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Fusão: 70°C
Ponto de Inflamação: 110
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5eb9a59c9d21e1e14f32c7324e59f1e726faa27&vid=fa5971ac577615397573bbb48eb3ef3ba5f7ca14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.080
Absorbance (254nm) max. 0.040
Absorbance (400nm) max. 0.010