Print…
Brometo de tetrabutilamónio ≥99.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
I0365-25G I0365-500G I0365-100G
TCIAI0365-25GEA 22 EUR
TCIAI0365-25G TCIAI0365-500G TCIAI0365-100G
Brometo de tetrabutilamónio ≥99.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Brometo de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Ponto de Fusão: 103°C
Densidade: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011633
Número CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=687210e083cca81d851fd2d8ea8d8ed27134b482&vid=a2355fc23cb47a6641cfde8d06206edfab1d1a03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance (230nm) max. 1.00
Absorbance (254nm) max. 0.20
Absorbance (400nm) max. 0.10