Print…
Titanium(IV) ethanolate (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
T0967-25ML T0967-500ML
TCIAT0967-25MLEA 16 EUR
TCIAT0967-25ML TCIAT0967-500ML
Titanium(IV) ethanolate (contains 35% Tetraisopropyl Orthotitanate at maximum)
Titanium(IV) ethanolate
Fórmula: C₈H₂₀O₄Ti
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00009071
Número CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&vid=faffe82b73fcdbf04cf64cc7bf692bd5da767c57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Ignition residue 33.0 to 36.0 %
Assay of Tetraisopropyl Orthotitanate 15.0 to 35.0 %