Print…
Ethyl octanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
O0030-25ML O0030-500ML
TCIAO0030-25MLEA 16 EUR
TCIAO0030-25ML TCIAO0030-500ML
Ethyl octanoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl octanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: –43°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009552
Número CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 14,03778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&vid=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %