Print…
L(+)-Arabinose ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0515-25G A0515-250G
TCIAA0515-25GEA 33 EUR
TCIAA0515-25G TCIAA0515-250G
L(+)-Arabinose ≥98.0% (por GC)
L(+)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Densidade: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135866
Número CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
Merck Index: 14,00761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b72fff8d54e8b0191b7ca8f9b100ff0940fd817&vid=9a9d0d7d33880bdb2e3c33a63082e67808dfc2ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +102 to +106 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency