Print…
Dihexyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 49 EUR
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
Dihexyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Dihexyl sulphide
Fórmula: C₁₂H₂₆S
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: –28,3 °C
Densidade: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116°C
Número MDL : MFCD00009528
Número CAS: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %