Print…
Butil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
B3771-25G B3771-5G
TCIAB3771-25GEA 26 EUR
TCIAB3771-25G TCIAB3771-5G
Butil 4-hydroxibenzoato ≥99.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Butil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: 73 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016478
Número CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 14,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29bbc8d48629d1c2a3a77c48cb28fc923d3f199f&vid=1f2588ec19e5b3fd99566c94b3c2486059bb1183&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test