3-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
M1322-1G
M1322-25G
M1322-5G
TCIAM1322-1GEA
30
EUR
TCIAM1322-1G
TCIAM1322-25G
TCIAM1322-5G
3-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₉BO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00161359 Número CAS: 10365-98-7 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |