Print…
2,6-Dimethylphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
D3633-1G D3633-5G
TCIAD3633-1GEA 19 EUR
TCIAD3633-1G TCIAD3633-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Número MDL : MFCD01009693
Número CAS: 100379-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb88ba786897bac349dc842f7882623697f4790&vid=7bb88ba786897bac349dc842f7882623697f4790&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%