Print…
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3861-25G D3861-5G
TCIAD3861-25GEA 139 EUR
TCIAD3861-25G TCIAD3861-5G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 113°C
Número MDL : MFCD01318987
Número CAS: 23112-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c5d0e251a9345c49f04d7ce193d852a4acd6102&vid=2c5d0e251a9345c49f04d7ce193d852a4acd6102&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %